Learn More
Polypropylenglykol (P 400), TRC
Artikelnummer. 30391111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391111 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391111 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH54409010ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polypropylene Glycol (P 400)
CAS 25322-69-4
Summenformel (C3H6O)nH2O
Menge 10 mL
Synonym 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)COC(C)CO
Molekulargewicht (g/mol) 76.1