Learn More
Huenersdorf™ Graduierter Polypropylen-Becher mit geschlossenem Henkel und 2 Skalen
Artikelnummer. p-8000623
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12055605
Marke: Huenersdorf™ 935000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Huenersdorf™ Becher aus Polypropylen mit Graduierung, geschlossenem Griff und 2 Skalen haben sowohl eine spritzgegossene als auch eine blau geprägte Skala. Die Graduierung ist in kapazitätsgerechten Schritten angegeben.
  • Messbecher aus Polypropylen
  • Graduiert
  • Blaue erhabene Skala
  • Spritzgegossene Skala
  • Durchsichtig
Spezifikation
Genauigkeit 500 ml
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in Labors, Werkstätten und Haushalten
Höhe (metrisch) 135 mm
Enthält Mit spritzgegossener Skala und blau geprägter Skala
Schritten 10 ml
Menge Je 1
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Geschlossener Griff