Learn More
Hirschmann™ Bechergläser mit Graduierung aus Polypropylen
Artikelnummer. 13118079
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13118079 10 ml 12 Stück
13128079 25 ml -
13138079 50 ml 12 Stück
13148079 100 ml -
13198079 600 ml 6 Stück
13128089 2000 ml 6 Stück
13138089 3000 ml 4 Stück
13148089 5000 ml -
8 options
Artikelnummer. 13118079
Marke: Hirschmann™ 7600160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht präzises und einfaches Ausgießen im Labor. Hirschmann Instruments™ Messbecher aus Polypropylen mit Graduierung bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Mit Ausguss
  • Durchscheinend
  • Blau gedruckte Graduierung
  • Entspricht DIN 12 331/ISO 7056
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (metrisch) 35 mm
Schritten 2 ml
Typ Becher
Graduated Ja