Learn More
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Weithalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
GL32
GL45
GL63
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
24mm
38 mm
55 mm
Graduierungen:
20 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
17 Stück
25 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Beständigkeit.Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung verfügen über einen weiten Hals zum einfachen Befüllen und Entleeren von Flüssigkeits- oder Pulverproben.
- Autoklavierbar
- Robuste, bruchsichere Flasche
- Langhalsgewinde stellt einen auslaufsicheren Verschluss sicher
- Entspricht DIN 13316 und 168
- Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 24mm |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Graduierungen | 20 ml |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 13316 und 168 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Verschlussgröße | GL32 |
| Mehr anzeigen |