Learn More
RETSCH Schwerkraftdeckel aus Polypropylen
Artikelnummer. 10045081 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für GRINDOMIX GM 200
Für Mahlbehälter aus Glas oder Edelstahl
Für Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff oder Polypropylen
Für autoklavierbare Kunststoff- oder Polypropylen-Mahlbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10045081
Marke: RETSCH 02.107.0327
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische Mahlraumreduktion
Typ: Schwerkraftdeckel für Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff oder PP
Spezifikation
Produkttyp Schwerkraftdeckel
Verschlusstyp Schwerkraftdeckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff oder Polypropylen
Material Polypropylen