Learn More
RETSCH Schwerkraftdeckel aus Polypropylen
Artikelnummer. 10084981 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für GRINDOMIX GM 200
Für Mahlbehälter aus Glas oder Edelstahl
Für Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff oder Polypropylen
Für autoklavierbare Kunststoff- oder Polypropylen-Mahlbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10084981 Für autoklavierbare Kunststoff- oder Polypropylen-Mahlbehälter 1 Stück
10340632 Für Mahlbehälter aus Glas oder Edelstahl 1 Stück
10045081 Für Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff oder Polypropylen 1 Stück
10379601 Für GRINDOMIX GM 200 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10084981 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 02.107.0323
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische Mahlraumreduktion
Typ: Schwerkraftdeckel mit Überströmkanälen für Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff oder PP
Spezifikation
Produkttyp Schwerkraftdeckel
Verschlusstyp Schwerkraftdeckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Für autoklavierbare Kunststoff- oder Polypropylen-Mahlbehälter
Material Polypropylen