Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Gittereinsatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 17,3 mm Durchmesser |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |