Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Polypropylen
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
20,5 mm Durchmesser Röhrchen
Röhrchen mit 15,8 mm Durchmesser
Röhrchen mit 17,3 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Gittereinsatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 15,8 mm Durchmesser |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu