Learn More
Karl Hecht™ (Griffin) Messbecher aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Konstruktion aus Polypropylen.
- Flache Bauweise.
- Hochtransparentes, antistatisches Material.
- Rand und Ausguss.
- Aufgedruckte blaue Skala.
- Kann bei Temperaturen bis zu 135 °C verwendet werden
- Autoklavierbar (121 °C).
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (metrisch) | 102 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Höhe (metrisch) | 149 mm |
| Schritten | 50 ml |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 135 °C |
| Breite (metrisch) | 102 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |
| Show More |