Learn More
VITLAB™ Weithalsspülflaschen
Artikelnummer. 15762056
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Acetonitril
Destilliertes Wasser
Dichlormethan
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Methanol
Methylethylketon
N,N-Dimethylformamid
Toluol
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15762056
Marke: VITLAB™ 1352849
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die aufgedruckten, beständigen Sicherheitssymbole gewährleisten optimale Sicherheit im Labor. Vitlab™ VITsafe™ Weithalsspülflaschen sind mit einem farbcodierten Belüftungsverschluss ausgestattet, der die visuelle Bestimmung der Medien erleichtert.
  • Hergestellt aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP
  • Konform mit Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
  • Bedruckt mit:
    • Materialbezeichnung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
    • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
    • Risikosätze (R-Sätze), Sicherheitssätze (S-Sätze) und NFPA-Code
  • Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
  • VENT-CAP Bauweise verhindert nahezu vollständig statischen Überdruck für minimales Auslaufen oder Tropfen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material LDPE
Verschlussfarbe Gelb
Zertifizierung/Konformität Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 166 mm
Chemical Label Isopropanol
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Belüftet