Learn More
VITLAB™ Weithalsspülflaschen
Beschreibung
- Hergestellt aus PE-LD (oder PP für Aceton und MEK), Sprühröhrchen aus PP
- Konform mit Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
- Bedruckt mit:
- Materialbezeichnung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Risikosätze (R-Sätze), Sicherheitssätze (S-Sätze) und NFPA-Code
- Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
- VENT-CAP Bauweise verhindert nahezu vollständig statischen Überdruck für minimales Auslaufen oder Tropfen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Enthält | Schraubverschluss, Sprühröhrchen |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Zertifizierung/Konformität | Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 166 mm |
| Chemical Label | Dichlormethan |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |