Learn More
VITLAB™ Griffin-Becher aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
5000 ml
Scale:
Blau gedruckte Skala
Erhabene, blaue Beschriftung
Autoklavierbar:
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Beschreibung
Diese flachen Becher mit praktischem Ausgießer (Griffin Messbecher) eignen sich optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche und Experimente im Labor. Die leichten Becher aus Polypropylen mit eingeprägter Skala sind praktisch und anwenderfreundlich.
- Aus langlebigem, leichtem Polypropylen mit hoher Wärmebeständigkeit und chemischer Reaktionsträgheit
- Die hochtransparenten Becher mit blau aufgedruckter Skala erleichtern die Bestimmung, Messung und Überwachung
- Aufgedruckte Skala auf den kleineren Bechern (10 und 25 ml)
- Erhabene, eingeprägte Skala auf den Bechern mit 3,000 und 5,000 ml Füllvolumen
- Optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche und Experimente im Labor. Dazu gehören:
- Vorbereitung von Lösungen sowie Abgießen von Flüssigkeitsüberständen
- Aufbewahrung und Messung von flüssigen Abfällen vor deren Entsorgung
- Durchführung einfacher chemischer Reaktionen
- Herstellung gemäß ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203 mm |
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Volumenmessung |
| Höhe (metrisch) | 247 mm |
| Schritten | 500 mL |
| Menge | 4 Pk. |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |