Learn More
VITLAB™ Griffin-Becher aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
5000 ml
Scale:
Blau gedruckte Skala
Erhabene, blaue Beschriftung
Autoklavierbar:
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Beschreibung
Transparent. Mit blauer Skala. Nach ISO 7056. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 10mL
Teilung: 2mL
φ/H: 25/35mm
Volumen: 10mL
Teilung: 2mL
φ/H: 25/35mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Volumenmessung |
| Höhe (metrisch) | 36 mm |
| Schritten | 2 mL |
| Menge | 12/Packung |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Bedingt |
| Mehr anzeigen |