Learn More
VITLAB™ Griffin-Becher aus Polypropylen
Aus hoch transparentem Polypropylen für eine optimale Sichtbarkeit des Inhalts. Vitlab™ Griffinbecher aus Polypropylen haben eine gut ablesbare, blau geprägte Skala für präzise Messungen.
Marke:  VITLAB™ 614081
Artikelnummer. 10482701
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochtransparent
  • Zur Schonung der Prägung wird eine Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121°C, für Ausführung mit erhabener Graduierung
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Hergestellt gemäß ISO 7056
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen