Learn More
Kartell™ Hähne aus Polypropylen und HDPE
Artikelnummer. 10091051
Change view
Click to view available options
Stopfenöffnung:
4.9 mm
7 mm
10.9 mm
12.7 mm
Verschlussgröße:
Nennaußendurchmesser: 10 mm
Nennaußendurchmesser: 13 mm
Nennaußendurchmesser: 15 mm
Nennaußendurchmesser: 8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Stopfenöffnung Verschlussgröße unitSize
10091051 12.7 mm Nennaußendurchmesser: 15 mm 10 Stück
10564471 7 mm Nennaußendurchmesser: 10 mm 10 Stück
12388249 4.9 mm Nennaußendurchmesser: 8 mm 1 Stück
10603282 10.9 mm Nennaußendurchmesser: 13 mm 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 10091051
Marke: Kartell™ 0037900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Flüssigkeiten und Gase bei niedrigem Druck oder niedrigem Vakuum.
  • Anschlusskörper aus HDPE mit Hähnen aus Polypropylen
  • Betriebsdruck 0.5 bar
Spezifikation
Stopfenöffnung 12.7 mm
Material Polypropylen, HDPE
Verschlussgröße Nennaußendurchmesser: 15 mm