Learn More
Kartell™ Plastilab™ geradlinige Absperrhähne
Artikelnummer. 10564471
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
4.9 mm
7 mm
10.9 mm
12.7 mm
Verschlussgröße:
Nennaußendurchmesser: 10 mm
Nennaußendurchmesser: 13 mm
Nennaußendurchmesser: 15 mm
Nennaußendurchmesser: 8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Verschlussgröße Packungsgröße
10564471 7 mm Nennaußendurchmesser: 10 mm 10 Stück
10091051 12.7 mm Nennaußendurchmesser: 15 mm 10 Stück
12388249 4.9 mm Nennaußendurchmesser: 8 mm 1 Stück
10603282 10.9 mm Nennaußendurchmesser: 13 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10564471 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0037100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.85 €
    11.09 € / 10 Stück
    Sparen 4.76 €
    30% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Flüssigkeiten und Gase bei niedrigem Druck oder niedrigem Vakuum.
  • Anschlusskörper aus HDPE mit Hähnen aus Polypropylen
  • Betriebsdruck 0.5 bar
Spezifikation
Stopfenöffnung 7 mm
Material Polypropylen, HDPE
Verschlussgröße Nennaußendurchmesser: 10 mm