Learn More
Kartell™ Plastilab™ geradlinige Absperrhähne
Artikelnummer. 12388249
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
4.9 mm
7 mm
10.9 mm
12.7 mm
Verschlussgröße:
Nennaußendurchmesser: 10 mm
Nennaußendurchmesser: 13 mm
Nennaußendurchmesser: 15 mm
Nennaußendurchmesser: 8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Verschlussgröße Packungsgröße
12388249 4.9 mm Nennaußendurchmesser: 8 mm 1 Stück
10564471 7 mm Nennaußendurchmesser: 10 mm 10 Stück
10091051 12.7 mm Nennaußendurchmesser: 15 mm 10 Stück
10603282 10.9 mm Nennaußendurchmesser: 13 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12388249 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0037400
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28037
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Flüssigkeiten und Gase bei niedrigem Druck oder niedrigem Vakuum.
  • Anschlusskörper aus HDPE mit Hähnen aus Polypropylen
  • Betriebsdruck 0.5 bar
Spezifikation
Stopfenöffnung 4.9 mm
Material Polypropylen, HDPE
Verschlussgröße Nennaußendurchmesser: 8 mm