Learn More
Semadeni™ Hohlkugeln aus Polypropylen
Beschreibung
- Jeweils 20 mm Durchmesser
- Isolierung von -20 ° bis 120 °C
- Hohlkugeln aus Polypropylen
- In Kartons von 100 geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | -20°C bis +120°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhinderung von Kondensation und Verdunstung |
| Größe | 20 mm Durchmesser |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |