Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO Sicherheitsschild – Die Tür öffnet sich durch Drücken auf der linken Seite.
Artikelnummer. 15694807 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
200  mm
250  mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
15694807 315 mm 315 mm 1 Stück
15654807 100 mm 100 mm 1 Stück
15664807 148 mm 148 mm 1 Stück
15674807 200 mm 200  mm 1 Stück
15684807 250 mm 250  mm 1 Stück
15604817 400 mm 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15694807 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 831222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.95 €
    13.03 € / 1 Stück
    Sparen 1.92 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E022-315x315-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 315 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Grün