Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Erste Hilfe
Artikelnummer. p-7159823
Click to view available options
Breite (metrisch):
315 mm
400 mm
Höhe (metrisch):
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15664297
Marke: Brady™ 814608
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E003-315x315-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 315 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Grün