Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO Sicherheitsschild – Offenes Feuer verboten; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten
Artikelnummer. 15694577 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15694577 100 mm 1 Stück
15614587 315 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15694577 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 822149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.75 €
    6.54 € / 1 Stück
    Sparen 1.21 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC P003-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rund
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf Weiß