Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Rauchen verboten
Artikelnummer. 15624577 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15624577 Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15624577 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 822003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.05 €
    34.71 € / 1 Stück
    Sparen 6.34 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC P002-Dia 400-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rund
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf Weiß