Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Biogefährdung
Artikelnummer. 15694707
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
87 mm
173 mm
273 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15694707 315 mm 273 mm 1 Stück
15674707 100 mm 87 mm 1 Stück
15684707 200  mm 173 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15694707
Marke: Brady™ 827657
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W009-Tri 315-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 273 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf gelb