Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Gehörschutz tragen
Artikelnummer. 15644447
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15644447 100 mm 1 Stück
15674447 400 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15644447
Marke: Brady™ 818275
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC M003-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Blau