Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Maske tragen
Artikelnummer. 15654527
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Durchmesser (metrisch) unitSize
15654527 100 mm 1 Stück
15664527 200 mm 1 Stück
15674527 315 mm 1 Stück
15684527 400 mm 1 Stück
4 options
Product Code. 15654527
Brand: Brady™ 820212
Only null left
Add to basket
Add to basket
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC M016-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Blau