Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Schutzkleidung tragen
Artikelnummer. 15644497
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15644497 100 mm 1 Stück
15654497 200 mm 1 Stück
15664497 315 mm 1 Stück
15674497 400 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15644497
Marke: Brady™ 819318
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC M010-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Blau