Learn More
Brady™ Polypropylene Label Tape for BradyJet J4000
Artikelnummer. p-7225730
Click to view available options
Breite (metrisch):
57,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17449222
Marke: Brady™ 152783
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This B-7425J polypropylene material is ideal for GHS and other full-color identification applications where resistance to harsh chemicals is required.
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist mit einem Tintenstrahl bedruckbar
  • Die kostengünstige, vollfarbige GHS-Beschriftungsoption ist chemikalienbeständig
  • Betriebstemperatur von -80 bis 70 °C
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Continuous
Material Polypropylen geeignet füte Tintenstrahldrucker
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefahrenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Laborbeschriftung, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80°C
Anzahl pro Packung 1 Tape/Bag
Menge 1 Band
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.005 in.
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 57.15 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30,5 m
Breite (angloamerikanisch) 2.25 in.
Breite (metrisch) 57,1 mm
Alternate Part Number J40C-2250-7425J