Learn More
Brady™ Polypropylene Labels for BradyJet J4000
Artikelnummer. 17499212
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
85 mm
133,4 mm
155 mm
254 mm
279,4 mm
Breite (metrisch):
55 mm
104,9 mm
177,8 mm
203,2 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
92,1 mm
142,9 mm
161,9 mm
266,7 mm
292,1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) unitSize
17499212 85 mm 55 mm 92,1 mm 1 Stück
17429222 133,4 mm 203,2 mm 142,9 mm 1 Stück
17409222 155 mm 104,9 mm 161,9 mm 1 Stück
17419222 254 mm 177,8 mm 266,7 mm 1 Stück
17439222 279,4 mm 203,2 mm 292,1 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 17499212
Marke: Brady™ 152778
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This B-7425J polypropylene material is ideal for GHS and other full-color identification applications where resistance to harsh chemicals is required.
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist mit einem Tintenstrahl bedruckbar
  • Die kostengünstige, vollfarbige GHS-Beschriftungsoption ist chemikalienbeständig
  • Betriebstemperatur von -80 bis 70 °C
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polypropylen geeignet füte Tintenstrahldrucker
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefahrenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Laborbeschriftung, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80°C
Anzahl pro Packung 340 Labels/Bag
Menge 340 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.005 in.
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 92,1 mm
Dimensions (LxW) 85.09 x 55.12 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.35 in.
Breite (angloamerikanisch) 2.17 in.
Breite (metrisch) 55 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 55,2 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.35 in.
Höhe (metrisch) 85 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 85 mm
Alternate Part Number J40-260-7425J