Description
- PP
- Spritzwassergeschützter Motor 230 V/200 W (IP44)
- Integrierte Sicherheitstaste als Ein-/Ausschalter
- Dichtungsloser Pumpenmechanismus für Säuren und Laugen
- Gewindeanschluss 1 in. mit Schlauchanschluss 3/4 in.
- Enthält: 1,5 m langer PVC-Schlauch, 3/4 in., PP-Düse und Wandhalterung
Specifications
Specifications
| Anwendungen | Übertragung kleiner Mengen wässriger Medien |
| Beschreibung | Gewindeanschluss 1 in. mit Schlauchanschluss 3/4 in. |
| Spannung | 230 V |
| Flussrate | 75 l/min |
| Enthält | 1,5 m PVC-Schlauch; 3/4 in.; PP-Stutzen; Wandhalterung |
| Gesamthöhe (metrisch) | 7 m |
| Tiefe (metrisch) | 70 cm |
| Pumpenrohrlänge | 1.5 m |
| Resistenzeigenschaften | Alkalis, Detergent, Acid |
| Durchmesser Fassöffnung | 32 mm |
| Show More |