Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen, niedrige Form
Artikelnummer. p-8010309 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
5000 ml
Scale:
Blau gedruckte Skala
Geprägt
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Scale unitSize
15327884 25 ml Geprägt 12 Stück
15300454 100 ml Blau gedruckte Skala 12 Stück
15357884 250 ml Geprägt 6 Stück
15330454 250 ml Blau gedruckte Skala 6 Stück
15387884 500 ml Geprägt 6 Stück
15397884 600 ml Geprägt 6 Stück
15357864 1000 ml Blau gedruckte Skala 6 Stück
15307894 1000 ml Geprägt 6 Stück
15347894 5000 ml Geprägt 4 Stück
9 options
Artikelnummer. 15327884
Marke: Brand™ 87804
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit guter Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit eignen sich diese Becher hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Mit entweder blauen oder geprägten Graduierungsmarkierungen, Bördelrand und Ausguss
  • Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
  • Für das Autoklavieren bei 121 °C sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gut ablesbar
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Polypropylen
Außenhöhe (metrisch) 50 mm
Schritten 5 ml
Menge 12er-Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Geprägt
Modell Niedrig