Learn More
Kartell™ Messzylinder, niedrige Form, PP (Polypropylen)
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Konstruktionen aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis zu 120 °C
- Low form, circular base for stability
- Autoklavierbar
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Polypropylen |
| Toleranz | ±1 ml |
| Umfang | Erhabene, permanente Graduierungen |
| Durchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Menge | Je 1 |
| Graduierungen | 1 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Unterteilung | 1 ml |
| Mehr anzeigen |