Learn More
Kartell™ Messzylinder, niedrige Form, PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 10499824
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 mL
Graduierungen:
2 ml
1 ml
10 ml
5 ml
50 ml
200 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
10499824 100 ml 5 ml 1 Stück
10284751 2000 mL 20 ml 2 Stück
10401365 25 ml 1 ml 1 Stück
11378523 250 ml 50 ml 1 Stück
10766995 10 ml 2 ml 1 Stück
11358523 50 ml 10 ml 1 Stück
10247134 1000 ml 200 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10499824 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0081700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.75 €
    4.25 € / 1 Stück
    Sparen 2.50 €
    37% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmes
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen un
  • Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Konstruktionen aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis zu 120 °C 
  • Low form, circular base for stability
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Toleranz ± 5 ml
Umfang Erhabene, permanente Graduierungen
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Menge Je 1
Graduierungen 5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 5 ml
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Base Type Rund
Höhe (metrisch) 178 mm
Produkttyp Graduierte Messzylinder
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C