Learn More
Karl Hecht™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form
Beschreibung
- Der runde Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit
- Niedrige Form mit geprägter Graduierung
- Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
- Beständig bis +80 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Polypropylen |
| Toleranz | 2 ml |
| Beschreibung | Niedrige Form |
| Umfang | Geprägt |
| Graduierungen | Ja |
| Max. Temperatur | +80 °C |
| Base Type | Rund |
| Typ | Graduierter Messzylinder |