Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 15114865
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Adapter Luer-Buchse x Luer-Buchse
Luer (Buchse) x 1/4 für 28 in. UNF-Gewinde
Männlich x weiblich x weiblich
Männliches Luer-Lock für 1/4 an 28 UNF-Gewinde
Männliches Luer-Lock für 10 an 32-Gewinde
Weiblich x weiblich x weiblich
Packungsgröße:
25 Packungen
25 Stück
Artikelnummer. 15114865
Marke: Masterflex™ 4550866
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Luer-Anschlüsse bieten eine Vielzahl von Verbindungsoptionen und sind ideal für viele Anwendungen, einschließlich für Spritzen oder dünne Schläuche. Der Cole-Parmer™ Luer-Anschluss aus Polypropylen ist mit normaler, breiter oder flacher Stecknippelverbindung erhältlich.
  • Drei Modelle mit Stecknippel: Standard, Weitwinkel und niedriges Profil.
    • Weitwinkel-Stecknippel bieten einen verbesserten Flüssigkeitsfluss durch das Anschlussstück und sind mit jedem flexiblen Schlauch verwendbar.
    • Stecknippel mit flachem Profil sind ideal für die Verwendung mit halbstarren Schläuchen wie Nylon, Polyethylen oder Polypropylen.
  • Herstellung gemäß ISO-Norm 594-1. Diese Anschlussstücke sind gereinigt, inspiziert und vollständig rückverfolgbar.
  • Alle Teile sind auch für enge Abmessungen geeignet und zeigen hohe Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen aus, 1/16 Zoll bis 1/4 Zoll mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen.
  • 25er-Packung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO-Normen 594–1
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Luer (Buchse) x 1/4 für 28 in. UNF-Gewinde
Verpackungsmenge 25/Packung
Produkttyp Luer-Verbindungselement