Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 15116116 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Außengewinde LL auf 1/4 bis 28 UNF
Außengewinde LL bis 10 bis 32
Luer (Buchse) x 1/4 für 28 in. UNF-Gewinde
Luer-Buchse x Luer-Buchse, Winkelstück
Männlich x weiblich x weiblich
Weiblich x weiblich x weiblich
Packungsgröße:
25 Packungen
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
15116116 Weiblich x weiblich x weiblich 25 Stück
15114865 Luer (Buchse) x 1/4 für 28 in. UNF-Gewinde 25 Stück
15305641 Luer-Buchse x Luer-Buchse, Winkelstück 25 Stück
15102954 Außengewinde LL auf 1/4 bis 28 UNF 25 Stück
15395631 Außengewinde LL bis 10 bis 32 25 Stück
15329612 Männlich x weiblich x weiblich 25 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15116116 Supplier Masterflex™ Supplier No. 4550856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.58 €
    33.50 € / 25 Stück
    Sparen 9.08 €
    21% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
Diese Luer-Anschlüsse bieten eine Vielzahl von Verbindungsoptionen und sind ideal für viele Anwendungen, einschließlich für Spritzen oder dünne Schläuche. Der Cole-Parmer™ Luer-Anschluss aus Polypropylen ist mit normaler, breiter oder flacher Steckn
  • Drei Modelle mit Stecknippel: Standard, Weitwinkel und niedriges Profil.
    • Weitwinkel-Stecknippel bieten einen verbesserten Flüssigkeitsfluss durch das Anschlussstück und sind mit jedem flexiblen Schlauch verwendbar.
    • Stecknippel mit flachem Profil sind ideal für die Verwendung mit halbstarren Schläuchen wie Nylon, Polyethylen oder Polypropylen.
  • Herstellung gemäß ISO-Norm 594-1. Diese Anschlussstücke sind gereinigt, inspiziert und vollständig rückverfolgbar.
  • Alle Teile sind auch für enge Abmessungen geeignet und zeigen hohe Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen aus, 1/16 Zoll bis 1/4 Zoll mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen.
  • 25er-Packung
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO-Normen 594–1
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Weiblich x weiblich x weiblich
Verpackungsmenge 25/Packung
Produkttyp Luer-Anschluss