Learn More
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche
Artikelnummer. 12188711
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4 Zoll J-Adapter
4 Zoll L-Adapter
Luer-Lock-Stecker x 1⁄4-in.-Standardschlauchanschluss
Luer-Lock-Stecker x 1⁄8-in.-Standardschlauchanschluss
Männlicher Luer auf Anschlussadapter mit 1/4 in. L
Männlicher Luer x 1⁄ 8 in. Schlauchanschluss mit großer Bohrung
Männlicher Luer-Lock-Stecker
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12188711 4 Zoll L-Adapter 25 Stück
15173139 4 Zoll J-Adapter 25 Stück
12198711 Männlicher Luer auf Anschlussadapter mit 1/4 in. L 25 Stück
15159448 Luer-Lock-Stecker x 1⁄4-in.-Standardschlauchanschluss 25 Stück
13543610 Luer-Lock-Stecker x 1⁄8-in.-Standardschlauchanschluss 25 Stück
15122187 Männlicher Luer x 1⁄ 8 in. Schlauchanschluss mit großer Bohrung 25 Stück
14871271 Männlicher Luer-Lock-Stecker 25 Stück
7 options
Artikelnummer. 12188711
Marke: Masterflex™ 3080010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ ADCF Luer-Anschlussstücke aus Polypropylen eignen sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit.Cole-ParmerTM ADCF-Luer-Fittings aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche.Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1/16" bis 1/4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
  • Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Beschreibung ADCF Weiblicher Luer auf Schlauchadapter mit 1/4 in. L, Polypropylen
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 4 Zoll L-Adapter
Anschlussgröße Zwei Ports – Port 1: Weiblicher Luer, Port 2: Anschluss
Innendurchmesser Schlauchanschluss 1/4 in. (Anschluss 2)