Learn More
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit.Cole-ParmerTM ADCF-Luer-Fittings aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche.Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
- Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
- Gemäß ISO 594-1
- Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
- Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Männlicher Luer auf Anschlussadapter mit 1/4 in. L |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für verschiedenste wichtige Anwendungen, einschließlich für Spritzen oder dünne Schläuche |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Produkttyp | Luer-Verbindungssystem aus Polypropylen, ADCF (frei von tierischen Komponenten) |