Learn More
Ark Plas Products™ Polypropylen-Luer-Stopfen
Artikelnummer. 11761976
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Luer-Stecker (männlich)
Luer-Stecker (weiblich)
Verriegelbarer Luer-Stecker (männlich)
Packungsgröße:
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11761976 Luer-Stecker (weiblich) 25 Stück
11712625 Verriegelbarer Luer-Stecker (männlich) 25 Stück
11851120 Luer-Stecker (männlich) 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11761976 Lieferant Ark Plas Products™ Lieferanten-Nr. LPC14PP0
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Luer-Anschlüsse eignen sich für zahlreiche Geräte in den Bereichen Medizin und Labor. Ark Plas Products™ Luer-Stopfen aus Polypropylen sind dank konisch zulaufender Konstruktion gemäß den Normen ISO 594-1 und ISO 594-2 mit 6 % Luer-Konus mit allen andern Luer-Anschlüssen kompatibel, die gemäß denselben Normen gegossen sind.
  • Luer-Stecker aus naturfarbenem Polypropylen
  • Mit Tüllen ohne Trennlinie für eine auslaufsichere Verwendung mit einer großen Vielzahl an medizinischen und Laborinstrumenten, einschließlich Spritzenspitzen und Kanülen oder Absperrhähnen und Kanülen
  • Gegossen in reinem, chargenrückverfolgbarem Material
  • Ark-Plas Luer-Anschlüsse mit einer großen Auswahl an sowohl weiblichen als auch männlichen Luers in einrastenden Varianten oder mit Rutschspitzen lieferbar sowie gestufte Luers für Tafeleinbau Luers mit Gewinde, Adapter und Stecker
Spezifikation
Material Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -17 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Farbe Naturfarben
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Luer-Stecker (weiblich)