Learn More
Cole-Parmer™ Magnetgekuppelte Kreiselpumpen aus Polypropylen
Artikelnummer. 15204257
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
105 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
15204257 130 mm 1 Stück
15214058 105 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15204257
Marke: Cole-Parmer™ 7201215
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Typ Zentrifugalpumpe mit Magnetantrieb
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 244 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Breite (metrisch) 121 mm
Zertifizierung/Konformität CE-konform
Spannung 230 VAC