Learn More
Cole-Parmer™ Magnetgekuppelte Kreiselpumpen aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Zentrifugalpumpe mit Magnetantrieb |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 257 mm |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Breite (metrisch) | 121 mm |
| Zertifizierung/Konformität | CE-konform |
| Spannung | 220 VAC |