Learn More
Masterflex™ Männliche Luer-Adapter aus PP (Polypropylen)
Code produit. 15129222 Tous les produits Masterflex Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit:
Passend für Luer-Lock (Stecker) auf 1/16 in. Innendurchmesser
Passend für Luer-Lock-Stecker auf 1/8 in. ID
Passend für Luer-Lock-Stecker auf 3/32 in. ID
missing translation for 'unitSize':
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Zur Verwendung mit missing translation for 'unitSize'
15129222 Passend für Luer-Lock-Stecker auf 1/8 in. ID 25 Stück
15252400 Passend für Luer-Lock (Stecker) auf 1/16 in. Innendurchmesser 25 Stück
15272560 Passend für Luer-Lock-Stecker auf 3/32 in. ID 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15129222 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 4551826
Verfügbar ab: 04-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Diese Premiumverbinder sind eine praktische Ergänzung zu Ihren Luer-Anschluss-Systemen. Cole-Parmer™ Luer-Adapter (männlich) aus Polypropylen werden gemäß ISO 594-1 gefertigt, sind frei von Verunreinigungen und vollständig rückführbar. Optimal für verschiedenste kritische Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche.
  • Hergestellt aus tierproduktfreiem, natürlichem Polypropylen
  • Alle Teile besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
  • Auswahl aus einer Vielzahl an Größen mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
  • Gute chemische Beständigkeit. Maximale Temperatur 87 °C  (190 °F)
  • Mit Ethylenoxid und Gammabestrahlung sterilisierbar (nicht für das Autoklavieren empfohlen)
  • Alle weiblichen Anschlüsse können mit entweder Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden
  • Stöpsel und Kappen sind ebenfalls lieferbar
Spécification
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Passend für Luer-Lock-Stecker auf 1/8 in. ID
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre
Verpackungsmenge 25/Packung
Produkttyp Luer-Lock-Adapter
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.