Learn More
Ark Plas Products™ Männliches Luer-Slip aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 11841120
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11841120
Marke: Ark Plas Products™ LDX69PP0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Luer-Anschlüsse eignen sich für zahlreiche Geräte in den Bereichen Medizin und Labor. Ark Plas Products™ Männliche Luer-Slips aus Polypropylen für Feststellringe sind dank konisch zulaufender Konstruktion gemäß den Normen ISO 594-1 und ISO 594-2 mit 6 % Luer-Konus mit allen andern Luer-Anschlüssen kompatibel, die gemäß denselben Normen gegossen sind.
  • Luer-Stecker aus naturfarbenem Polypropylen
  • Mit Tüllen ohne Trennlinie für eine auslaufsichere Verwendung mit einer großen Vielzahl an medizinischen und Laborinstrumenten, einschließlich Spritzenspitzen und Kanülen oder Absperrhähnen und Kanülen
  • Gegossen in reinem, chargenrückverfolgbarem Material
  • Ark-Plas Luer-Anschlüsse mit einer großen Auswahl an sowohl weiblichen als auch männlichen Luers in einrastenden Varianten oder mit Rutschspitzen lieferbar sowie gestufte Luers für Tafeleinbau Luers mit Gewinde, Adapter und Stecker
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit Für Sicherungsring
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -17 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/8 in.-Anschluss
Farbe Naturfarben
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C