Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter aus Polypropylen, männlich, Winkelanschlussstück, Stecknippel
Artikelnummer. 11720319
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/8 NPT-Gewinde x 3/8 in. Schlauchdurchmesser
3/8 NPT-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-ID
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11720319 1/8 NPT-Gewinde x 3/8 in. Schlauchdurchmesser 10 Stück
11730329 3/8 NPT-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-ID 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 11720319
Marke: Masterflex™ 4061055
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 1/8 NPT-Gewinde x 3/8 in. Schlauchdurchmesser
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 1/4 in. Öffnung; 1-13/32 x 1-13/32 in.
Gewindegröße 1/8 in. NPT
Enthält NPT-Rohradapter mit Außengewinde und Winkelverbindungsstück; ETO- oder Gammabestrahlung
Farbe Naturfarben
Produkttyp Schlauchtülle