Learn More
Masterflex™ Männlicher Winkel-Rohrverbinder mit Klemmverschraubung
Artikelnummer. 11701204
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll NPT(M)
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/8 Zoll NPT(M)
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser x 1/8 Zoll NPT(M)
Gewindegröße:
0.125 Zoll NPT(M)
0.25 Zoll NPT(M)
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11701204
Marke: Masterflex™ 0638620
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Verbindungsstücke für Druckrohr-Adapter mit Außengewinde eignen sich gut für starre Schläuche, einschließlich Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen.
  • Winkeladapter-Klemmverschraubung mit Außengewinde für Rohre
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Erhältlich in 10 Stück/Packung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Nenndruck bis maximal 220 psi bei 25 °C
  • Verwendbar von 0 bis100 °C
  • Klemmverschraubung mit Mutter, die die starren Schläuche gegen das Anschlussgehäuse zusammendrückt
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll NPT(M)
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 9/32 in.; 1 x 1-11/32 in.
Gewindegröße 0.25 Zoll NPT(M)
Enthält Winkelstecker mit Rohradapter für Außengewinde; Sterilisation mit Ethylenoxid,
Maximaler Druck 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Klemmverschraubung