Learn More
Cole-Parmer™ X25 ELBOW PP 1/8MNPT 6,4MM OD
Click to view available options
:
25/Packung, passend fürSchläuche mit 1/4 Zoll Außendurchm., 1/8 Zoll NPT
Description
- Robuste Gewindeanschlüsse sind für die permanentere Installation ausgelegt.
- Verwenden Sie unsere starren Schläuche für Hochdruckanwendungen.
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 1/4 in. Außendurchmesser x 1/8 in.-NPT-Anschluss |
| Verpackungsmenge | 25er-Packung |
| Sterilisationsmethode | Nur Autoklav |
| Breite (metrisch) | 30 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Rechtwinkliger Rohradapter mit Außengewinde |