Learn More
Ark Plas Products™ Männliche Luer-Slips aus PP (Polypropylen)
Beschreibung
- Luer-Stecker aus naturfarbenem Polypropylen
- Mit Tüllen ohne Trennlinie für eine auslaufsichere Verwendung mit einer großen Vielzahl an medizinischen und Laborinstrumenten, einschließlich Spritzenspitzen und Kanülen oder Absperrhähnen und Kanülen
- Gegossen in reinem, chargenrückverfolgbarem Material
- Ark-Plas Luer-Anschlüsse mit einer großen Auswahl an sowohl weiblichen als auch männlichen Luers in einrastenden Varianten oder mit Rutschspitzen lieferbar sowie gestufte Luers für Tafeleinbau Luers mit Gewinde, Adapter und Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Normen 594-1 und 594-2, RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Für Sicherungsring |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -17 °C |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Anschlussgröße | 1/16 in.-Anschluss |
| Farbe | Naturfarben |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Mehr anzeigen |