Learn More
Masterflex™ NPT-Schlauchadapter mit Außengewinde, Polypropylen
Artikelnummer. 12675740
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Polypropylen
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Product Code. 12675740
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 4061037
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Diese einfachen, kostengünstigen Anschlüsse lassen sich mit unseren flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi). Cole-Parmer™ Adapter aus Polypropylen mit NPT-Außengewinde und Stecknippel sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge ausgelegt.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbereich: –13 bis 66 °C
  • Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Specifications
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Für 3/8 in. Schlauch-ID
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in Niederdruckanwendungen
Verpackungsmenge 10/Packung
Gewindegröße NPTM 0.125 in.
Form Gerade