Learn More
VITLAB™ Messbecher aus Polypropylen
Beschreibung
Dank des praktischen Ausgießers und des breiten Griffs ist das Messen, Ausgießen und Entsorgen von Lösungen mit diesen Bechern ganz einfach und sauber. Die leichten und transparenten Kunststoffbecher eignen sich optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche im Labor.
- Sichere Handhabung und sauberes Dosieren dank des stabilen, ergonomischen Griffs sowie des Ausgießers
- Aus langlebigem, leichtem Polypropylen mit hoher Wärmebeständigkeit und chemischer Reaktionsträgheit
- Die hochtransparenten Becher mit aufgedruckter Skala erleichtern das Messen und Bestimmen
- Die erhabene Skala verblasst nicht, ist nicht abwischbar und lässt sich autoklavieren (bei 121 °C, 2 bar)
- Die aufgedruckte Skala gewährleistet durch maximalen Kontrast einfache Messungen (zur Erhaltung der Markierungen wird eine Reinigung nicht über 60 °C empfohlen)
- Optimal für verschiedenste Anwendungsbereiche im Labor. Dazu gehören:
- Vorbereitung von Lösungen sowie Abgießen von Flüssigkeitsüberständen
- Aufbewahrung und Messung von flüssigen Abfällen vor deren Entsorgung
- Messung von Lösungen für einfache chemische Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Außendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Volumenmessungen |
| Höhe (metrisch) | 80 mm |
| Schritten | 2 mL |
| Menge | 24/Packung |
| Typ | Messbecher |
| Autoklavierbar | Ja |
| Mehr anzeigen |