Learn More
VITLAB™ Messbecher aus Polypropylen
Click to view available options
Autoklavierbar:
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
250 ml
Scale:
Aufgedruckte Skala
Erhöhte Skala
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Description
Transparent. Mit erhabener Graduierung. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 50mL
Teilung: 2mL
φ/H: 40/70mm
Volumen: 50mL
Teilung: 2mL
φ/H: 40/70mm
Specifications
Specifications
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Volumenmessung |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Schritten | 2 mL |
| Menge | 24/Packung |
| Typ | Messbecher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Show More |