Learn More
Karl Hecht™ Messzylinder aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
- Hohe Form mit blauen Graduierungen
- DIN 12681 und ISO 6706
- Graduierungen sind bis +60 °C beständig
- In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Toleranz | ±10 ml |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681, ISO 6706 |
| Beschreibung | Sechskantfuß, hohe Form |
| Graduierungen | Blaue Graduierungen |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Unterteilung | 10 ml |
| Form | Rund |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 140 °F |
| Mehr anzeigen |